missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluor-4,6-bis(Trifluoromethyl)Benzoesäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7031279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428045 1 g 1 Gramm
15438045 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15428045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32292.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
2-Fluor-4,6-bis(Trifluoromethyl)Benzoylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.

Hinweise
Feuchtigkeits- und Wasserempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1017778-34-5
Summenformel C9H2ClF7O
Molekulargewicht (g/mol) 294.553
MDL-Nummer MFCD09258670
InChI-Schlüssel RBJVFNYOFYHETI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 46737582
IUPAC-Name 2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Brechungsindex 1.4146
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
Formelmasse 294.55
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.