Learn More
2-Fluor-4-Hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. p-7077686 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15581832 1 g 1 Gramm
15545256 5 g 5 Gramm
15555256 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15581832
Marke: Thermo Scientific Acros 457590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 65145-13-3
Summenformel C7H5FO3
Molekulargewicht (g/mol) 156.11
MDL-Nummer MFCD01310985
InChI-Schlüssel NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem2608, acmc-1b9jp, 4-hydroxyfluorobenzoic acid, frinton fr-2445, ksc352q5p, 2-fluoro-4-hydroxybenzoicacid, 4-hydroxy-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro4-hydroxy-benzoic acid
PubChem CID 2783398
IUPAC-Name 2-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 187.0°C to 188.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.