Learn More
2-Fluor-4-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417114
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11417114 5 g 5 Gramm
11407114 1 g 1 Gramm
11427114 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11417114
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21535.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 82380-18-5 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82380-18-5
Summenformel C7H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.113
MDL-Nummer MFCD00192177
InChI-Schlüssel REIVHYDACHXPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-3-fluorophenol, 3-fluoro-4-cyanophenol, 2-fluoro-4-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2610, pubchem3495
PubChem CID 2734675
IUPAC-Name 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Dichte 1.45
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 4741066
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 99%