Learn More
2-Fluor-4-Iodanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490607 5 g 5 Gramm
11400617 25 g 25 Gramm
11410617 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22450.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 29632-74-4 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
2-Fluoro-4-iodoaniline is widely used in the pharmaceutical, chemical and food industries as a fundamental building block to create a variety of important compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluor-4-Iodoanilin wird weithin in der pharmazeutischen, chemischen und Lebensmittelindustrie als grundlegender Baustein für die Herstellung einer Vielzahl wichtiger Verbindungen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29632-74-4
Summenformel C6H5FIN
Molekulargewicht (g/mol) 237.016
MDL-Nummer MFCD00011738
InChI-Schlüssel CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
PubChem CID 185694
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Iodanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-iodoaniline
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 2081100
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 237.02
Reinheit (%) 99%