Learn More
2-Fluor-4-iodbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448568 1 g 1 Gramm
15468568 250 mg 250 Milligramm
15458568 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61973.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 137553-42-5 | C7H3FIN | 247.011 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137553-42-5
Summenformel C7H3FIN
Molekulargewicht (g/mol) 247.011
MDL-Nummer MFCD03094172
InChI-Schlüssel WHQVXHBSTRFRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-cyano-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenecarbonitrile, pubchem4778, acmc-209xcp, intermediates-zcf02061, 4-iodo-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-iodo-benzonitrile, ksc493i5t, benzonitrile,2-fluoro-4-iodo
PubChem CID 2774518
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Iodbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Farbe Rot bis braun
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 247.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver