Learn More
2-Fluor-4-Methoxyanilin, JRD, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465647
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15465647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32885.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458-52-6
Summenformel C7H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.145
MDL-Nummer MFCD00047827
InChI-Schlüssel YWUVOJJHVFLNJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-fluoroanisole, 2-fluoro-4-methoxybenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-4-methoxy, 2-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-methoxyphenyl amine hydrochloride, pubchem15755, acmc-209k4k, 2-fluoro-4-methoxy-aniline, 2-fluoro-4-methoxy aniline, ksc495q7j
PubChem CID 3756383
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methoxyaniline
Namenshinweis JRD
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 141.15
Reinheit (%) 97%