Learn More
2-Fluor-4-Methoxyanilin, JRD, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475647
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15475647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32885.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458-52-6
Summenformel C7H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.145
MDL-Nummer MFCD00047827
InChI-Schlüssel YWUVOJJHVFLNJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-fluoroanisole, 2-fluoro-4-methoxybenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-4-methoxy, 2-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-methoxyphenyl amine hydrochloride, pubchem15755, acmc-209k4k, 2-fluoro-4-methoxy-aniline, 2-fluoro-4-methoxy aniline, ksc495q7j
PubChem CID 3756383
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methoxyaniline
Namenshinweis JRD
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 141.15
Reinheit (%) 97%