Learn More
2-Fluor-4-Methoxybenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028998
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11441390
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26426.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-42-3
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD00509373
InChI-Schlüssel UPWMPIKNUXTWFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774542
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 192°C to 198°C
Menge 500 mg
Synonym 2-fluoro-p-anisic acid, 2-fluoro-4-methoxy-benzoic acid, 2-fluoro-4-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-4-methoxy, acmc-1ajdw, 4-carboxy-3-fluoroanisole, ksc494q6n, akos brn-0650, attercop-chm at143177, benzoic acid,2-fluoro-4-methoxy
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 95%