Learn More
2-Fluor-4-(Methoxycarbonylmethyl)-Benzolboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445236 250 mg 250 Milligramm
15435236 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59738.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1259022-70-2 | C15H20BFO4 | 294.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1259022-70-2
Summenformel C15H20BFO4
Molekulargewicht (g/mol) 294.13
MDL-Nummer MFCD18427635
InChI-Schlüssel ZFLOTGNTGSGUGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 2-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate
PubChem CID 59627674
IUPAC-Name methyl-2-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetat
SMILES COC(=O)CC1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 294.13
Reinheit (%) 96%