Learn More
2-Fluor-4-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15463407
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15463407 250 mg 250 Milligramm
11382139 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15463407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26138.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-81-3
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD03094332
InChI-Schlüssel WJKISRFVKIOBCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1aij3, 2-fluoro-4-methyl-phenol, 3-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol,2-fluoro-4-methyl, ksc588o1d
PubChem CID 2778485
IUPAC-Name 2-Fluor-4-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methylphenol
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.512
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%