Learn More
2-Fluor-4-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028732
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15463407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26138.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-81-3
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD03094332
InChI-Schlüssel WJKISRFVKIOBCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1aij3, 2-fluoro-4-methyl-phenol, 3-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol,2-fluoro-4-methyl, ksc588o1d
PubChem CID 2778485
IUPAC-Name 2-Fluor-4-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methylphenol
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.512
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%