Learn More
2-Fluor-4-nitrobenzoesäure, 95+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10703683 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10425532 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10298743 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703683 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00808EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 403-24-7
Summenformel C7H4FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
InChI-Schlüssel MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
PubChem CID 302679
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 185.11
Reinheit (%) 95%