Learn More
2-Fluor-4-Nitrophenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020987
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11494494 1 g 1 Gramm
11404504 5 g 5 Gramm
11414504 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11494494
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13134.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 403-19-0 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 403-19-0
Summenformel C6H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.1
MDL-Nummer MFCD00051970
InChI-Schlüssel ORPHLVJBJOCHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrophenol, phenol, 2-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, 2-fluoro-4-nitro-phenol, pubchem4122, 4-nitro-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-nitro phenol, acmc-1cb9t, ksc493s7t
PubChem CID 9825
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-nitrophenol
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Menge 1 g
Beilstein 1944995
Formelmasse 157.1
Reinheit (%) ≥98%