Learn More
2-Fluor-4-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491778 5 g 5 Gramm
11401788 25 g 25 Gramm
11411788 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11491778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14464.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1427-07-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
It finds its use in the synthesis of 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid and also was used in a study of aquatic toxicity against Poecilia reticulata and Tetrahymena pyriformis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Verwendung in der Synthese von 2-fluoro-4-Nitrobenzolsäure und wurde auch in einer Studie der aquatischen Toxizität gegen Poecilia reticulata und Tetrahymena pyriformis verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1427-07-2
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD00007199
InChI-Schlüssel WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrotoluene, toluene, 2-fluoro-4-nitro, benzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro, 3-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-methyl-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem1592, 2-fluoro4-nitrotoluene, acmc-209cov, 2-fluor-4-nitro-toluol
PubChem CID 74025
IUPAC-Name 2-Fluor-1-Methyl-4-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Schmelzpunkt 32°C to 37°C
Siedepunkt 56°C to 58°C (1 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2250156
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity.
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%