Learn More
2-Fluor-4 (Trifluormethoxy)-DL-Phenylalanin, 97 %
Artikelnummer. p-7032011
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15438405
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33323.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1391008-15-3
Summenformel C10H9F4NO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.18
MDL-Nummer MFCD16652500
InChI-Schlüssel POFOCSWADMUTGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 66523488
IUPAC-Name 2-amino-3-[2-fluor-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 267.18
Reinheit (%) 97%