Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 89763-93-9 |
| Summenformel | C8H4F4O |
| MDL-Nummer | MFCD00061310 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | O=CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.11 |
| Reinheit (%) | 97% |