Learn More
2-Fluor-4-(Trifluormethyl)-Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11385189 25 g 25 Gramm
11365189 1 g 1 Gramm
11375189 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385189 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18500.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89763-93-9 | C8H4F4O | 192.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89763-93-9
Summenformel C8H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 192.113
MDL-Nummer MFCD00061310
InChI-Schlüssel KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem4235, acmc-209r2s, ksc496e9p, attercop-chm at111109, a,a,a,2-tetrafluoro-p-tolualdehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehy, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-fluoro4-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 522929
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dichte 1.41
Siedepunkt 118°C to 119°C
Flammpunkt 110° (230°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
Beilstein 7703632
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 192.11
Reinheit (%) 97%