Learn More
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377496
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377496 1 g 1 Gramm
11387496 5 g 5 Gramm
11397496 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09571.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115029-24-8
Summenformel C8H4F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.112
MDL-Nummer MFCD00010322
InChI-Schlüssel OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-20aidb, pubchem2079, ksc509c3f, rarechem al bo 0632, 4-carboxy-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 518003
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(trifluormethyl)-Benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 1 g
Beilstein 8409774
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) ≥98%