Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30783105
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30783105 100 g
30780908 1 g
30768364 5 g
30775322 10 g
30773329 250 mg
30773308 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30783105 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10791100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 146070-34-0
Summenformel C8H3F4N
MDL-Nummer MFCD00061279
Menge 100 g
SMILES N#CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1F
Molekulargewicht (g/mol) 189.11
Reinheit (%) 98%