Learn More
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456020 1 g 1 Gramm
11466020 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456020 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26573.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird auf dem Gebiet der Nanopartikel verwendet. Wird im Labor als Reagenz verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209991-64-0
Summenformel C9H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.14
MDL-Nummer MFCD00061186
InChI-Schlüssel LUIOBGWYVHPKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylacetic acid, 2-2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2710, pubchem8433, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylaceticacid, acmc-1cisp
PubChem CID 3863567
IUPAC-Name 2-[2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=C(F)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Menge 1 g
Formelmasse 222.14
Reinheit (%) 97%