Learn More
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11466020
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466020 5 g 5 Gramm
11456020 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466020 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26573.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird auf dem Gebiet der Nanopartikel verwendet. Wird im Labor als Reagenz verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209991-64-0
Summenformel C9H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.14
MDL-Nummer MFCD00061186
InChI-Schlüssel LUIOBGWYVHPKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylacetic acid, 2-2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2710, pubchem8433, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylaceticacid, acmc-1cisp
PubChem CID 3863567
IUPAC-Name 2-[2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=C(F)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Menge 5 g
Formelmasse 222.14
Reinheit (%) 97%