Learn More
2-Fluor-5-(4-oxo-3,4-Dihydrophthalazin-1-ylmethyl)Benzoensäure, TRC
Artikelnummer. 17982645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982645 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17982645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF593022250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic Acid
CAS 763114-26-7
Summenformel C16 H11 F N2 O3
Menge 250 mg
Synonym 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic Acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid, Benzoic acid, 5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic acid (ACI), 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H11FN2O3/c17-13-6-5-9(7-12(13)16(21)22)8-14-10-3-1-2-4-11(10)15(20)19-18-14/h1-7H,8H2,(H,19,20)(H,21,22)
SMILES OC(=O)c1cc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)ccc1F
IUPAC-Name 2-Fluor-5-[(4-Oxo-3H-Phthalazin-1-yl)Methyl]Benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 298.27
Formelmasse 298.0754