Learn More
2-Fluor-5-Hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028744
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15463417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26150.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51446-30-1
Summenformel C7H5FO3
Molekulargewicht (g/mol) 156.11
MDL-Nummer MFCD01862084
InChI-Schlüssel CZNFABVUVHWEJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-hydroxybenozic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-hydroxy, 2-fluoro-5-hydroxy-benzoic acid, pubchem2260, acmc-1amqi, 3-carboxy-4-fluorophenol, 2-fluoro-5-hydroxybenzoic, ksc497o4d, 2-fluoro-5-hydroxybenozicacid, 6-fluoro-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 2774480
IUPAC-Name 2-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 204°C to 206°C
Menge 250 mg
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 98%