Learn More
2-Fluor-5-(Hydroxymethyl)Benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11492280
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11492280
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29251.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072952-25-0
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.95
MDL-Nummer MFCD06656276
InChI-Schlüssel CMJGYVJNQJJJOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-hydroxymethylphenylboronic acid, 2-fluoro-5-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 2-fluoro-5-hydroxymethyl phenylboronic acid, 3-borono-4-fluorobenzyl alcohol, 2-fluoro-5-hydroxymethylphenylbornic acid, 2-fluoro-5-hydroxymethyl benzeneboronic acid, pubchem5040, acmc-2098uj, ksc494m6l
PubChem CID 44717544
IUPAC-Name [2-fluoro-5-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OCC1=CC(B(O)O)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 64°C to 76°C
Menge 1 g
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 98%