Learn More
2-Fluor-5-Iodbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376559
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11376559 1 g 1 Gramm
11386559 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11376559
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26175.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 124700-41-0 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid is one of the precursor molecules were shown to generate ETD reagents via ESI followed by CID. Starting material in the synthesis of 3, 6-disubstituted 2-pyridinecarboxamide(GK activators).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluoro-5-Iodobenzoesäure ist eines der Vorläufermoleküle, bei denen nachgewiesen wurde, dass ETD-Reagenzien über ESI, gefolgt von CID, erzeugt werden. Ausgangsmaterial bei der Synthese von 3,6-dissubstituiertes 2-Pyridinecarboxamid (GK-Aktivatoren).
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124700-41-0
Summenformel C7H4FIO2
Molekulargewicht (g/mol) 266.01
MDL-Nummer MFCD03094517
InChI-Schlüssel QNNJHBNTHVHALE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodobenzoicacid, 2-fluoro-5-iodo-benzoic acid, pubchem1385, acmc-1c24w, ksc174o6d, rarechem al bo 1479, buttpark 122\01-06, 5-iodo-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 2778925
IUPAC-Name 2-Fluor-5-Iodbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 266.01
Reinheit (%) 97%