Learn More
2-Fluor-5-Methoxy-3-(Trifluoromethyl)Benzamid, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 237.15 |
| Reinheit (%) | 97% |