Learn More
2-Fluor-5-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475477 5 g 5 Gramm
15465477 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15475477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32724.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 127667-01-0 | Molecular Formula: C8H6FNO | Molecular Weight: 151.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127667-01-0
Summenformel C8H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.14
MDL-Nummer MFCD00142921
InChI-Schlüssel VBZLRHYLNXWZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methoxy, 3-cyano-4-fluoroanisole, fluoromethoxybenzonitrile2, 2-fluoro-5-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3500, acmc-209bct, ksc494m9f, 2-fluoro-5-methoxy benzonitrile, buttpark 80\01-21
PubChem CID 2774546
IUPAC-Name 2-fluoro-5-methoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC(C#N)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 151.14
Reinheit (%) 98%