Learn More
2-Fluor-5-Methyl-4-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438315 250 mg 250 Milligramm
15435897 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15438315 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33105.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373920-66-1
Summenformel C8H7F4N
Molekulargewicht (g/mol) 193.15
MDL-Nummer MFCD22201049
InChI-Schlüssel SCCCZPNCTRGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 86277650
IUPAC-Name 2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)anilin
SMILES CC1=CC(N)=C(F)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 193.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit