Learn More
2-Fluor-5-methylbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316549
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11316549 1 g 1 Gramm
11326549 5 g 5 Gramm
2 options
Product Code. 11316549
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26166.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 64113-84-4 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64113-84-4
Summenformel C8H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 135.141
MDL-Nummer MFCD00134542
InChI-Schlüssel CMAOLVNGLTWICC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-cyano-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1552, acmc-209nk8, ksc352m4h, 2-fluoro-5 methyl benzonitrile, 2-fluoro-5-methyl benzonitrile
PubChem CID 2774584
IUPAC-Name 2-Fluor-5-methylbenzonitril
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 99%