Learn More
2-Fluor-5-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395299 1 g 1 Gramm
11305309 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395299 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20275.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63762-79-8 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63762-79-8
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD00190101
InChI-Schlüssel XEHPMVZYZDQLDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-phenol, 4-fluoro-3-hydroxytoluene, 6-fluoro-m-cresol, 6-fluoo-m-cresol, pubchem1498, acmc-209vyr, 2-fluoro-5-methyl phenol, 2-fluoranyl-5-methyl-phenol, ksc494c5d
PubChem CID 182387
IUPAC-Name 2-Fluor-5-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-methylphenol
Dichte 1.155
Siedepunkt 172°C to 174°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.5105
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2433017
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 97%