Learn More
2-Fluor-5-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-methylphenol |
| Dichte | 1.155 |
| Siedepunkt | 172°C to 174°C |
| Flammpunkt | 67°C (152°F) |
| Brechungsindex | 1.5105 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 2433017 |
| Formelmasse | 126.13 |
| Reinheit (%) | 97% |