Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948222
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948222 500 g
30932749 25 g
30947810 10 g
30938212 100 g
30930121 5 g
30947266 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30948222 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10307500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
CAS 27996-87-8
Summenformel C7H4FNO3
MDL-Nummer MFCD00042298
Menge 500 g
SMILES C1=C(C(=CC=C1[N+](=O)[O-])F)C=O
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
Reinheit (%) 98%