Learn More
2-Fluor-5-Nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384096 1 g 1 Gramm
11394096 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19233.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169.111 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluor-5-Nitrobenzaldehyd dient als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27996-87-8
Summenformel C7H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.111
MDL-Nummer MFCD00042298
InChI-Schlüssel VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
PubChem CID 2734770
IUPAC-Name 2-Fluor-5-Nitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Menge 1 g
Beilstein 1950329
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 169.11
Reinheit (%) 98%