Learn More
2-Fluor-5-Nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047437
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11384096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19233.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169.111 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluor-5-Nitrobenzaldehyd dient als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27996-87-8
Summenformel C7H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.111
MDL-Nummer MFCD00042298
InChI-Schlüssel VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
PubChem CID 2734770
IUPAC-Name 2-Fluor-5-Nitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Menge 1 g
Beilstein 1950329
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 169.11
Reinheit (%) 98%