Learn More
2-Fluor-5-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439607 5 g 5 Gramm
11429607 1 g 1 Gramm
11449607 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22100.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7304-32-7 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure kann bei der Synthese von Dibenz[b,f]oxazepin-11(10H)-on, durch nukleophile aromatische Substitution (SNAr) von Fluor in 2-Fluor-5-nitrobenzoesäure mit dem OH verschiedener 2-Aminophenole auf festen Trägern, der Synthese von substituierten Dibenzazocinen auf festen Trägern, durch SNAr von Fluorin in 2-Fluor-5-nitrobenzoesäure mit der OH-Funktion der immobilisierten polysubstituierten Phenole, sowie bei der Synthese von Oxazepinen eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7304-32-7
Summenformel C7H4FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
MDL-Nummer MFCD00134238
InChI-Schlüssel ICXSHFWYCHJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-5-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitro-benzoicacid, pubchem1307, acmc-209op6, ksc377e3h, 2-fluoro-5-nitrobenzotc acid, 2-fluoro-5-nitro benzoic acid
PubChem CID 280997
IUPAC-Name 2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 5 g
Beilstein 1912835
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethanol.
Formelmasse 185.11
Reinheit (%) 98%