Learn More
2-Fluor-5-Nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489286 25 g 25 Gramm
11479286 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11489286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18130.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 400-74-8 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 400-74-8
Summenformel C7H3F4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.1
MDL-Nummer MFCD00024576
InChI-Schlüssel DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-2-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-nitro trifluoromethyl benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, pubchem1653, 2-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
PubChem CID 94954
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Nitro-2-(Trifluormethyl)-Benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Dichte 1.522
Siedepunkt 105°C to 110°C (25 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.465
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1881423
Formelmasse 209.1
Reinheit (%) 98%