Learn More
2-Fluor-5-Nitrotoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497606 50 g 50 Gramm
11487606 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11497606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14649.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 455-88-9 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-88-9
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.13
MDL-Nummer MFCD00007284
InChI-Schlüssel XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro, 4-fluoro-3-methylnitrobenzene, toluene, 2-fluoro-5-nitro, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, 5-nitro-2-fluorotoluene, 3-methyl-4-fluoronitrobenzene, pubchem1593, 2-fluoro-5-nitro-toluene, 5-nitro-2-fluoro toluene
PubChem CID 68001
IUPAC-Name 1-fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
SMILES CC1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-nitrotoluene
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Siedepunkt 98°C to 101°C (13 mmHg)
Flammpunkt 105°C (221°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1940341
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) ≥98%