Learn More
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427615
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15427615
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26714.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Als Zwischenprodukte. Häufig verwendetes Laborreagenz. Wird auf dem Gebiet der Nanopartikel verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886497-98-9
Summenformel C9H6F4O3
Molekulargewicht (g/mol) 238.14
MDL-Nummer MFCD04115892
InChI-Schlüssel PYCWSPHSXHTRQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 2783328
IUPAC-Name 2-[2-fluor-5-(trifluormethoxy)phenyl]Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=C(F)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 54°C to 56°C
Menge 250 mg
Formelmasse 238.14
Reinheit (%) 97%