Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 146137-78-2 |
| Summenformel | C8H4F4O |
| MDL-Nummer | MFCD00061311 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | O=CC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.11 |
| Reinheit (%) | 98% |