Learn More
2-Fluor-5-(Trifluormethyl)Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469586 5 g 5 Gramm
11459586 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11469586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20163.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4088-84-0
Summenformel C8H3F4N
Molekulargewicht (g/mol) 189.113
MDL-Nummer MFCD00061280
InChI-Schlüssel LCLVMSCLLULGRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem2739, ksc583s5h, 3-cyano-4-fluorotrifluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzonitrile
PubChem CID 521016
IUPAC-Name 2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Siedepunkt 185°C to 187°C
Brechungsindex 1.446
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2616671
Formelmasse 189.11
Reinheit (%) 97%