Learn More
2-Fluor-5-(Trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430451 5 g 5 Gramm
11420451 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430451 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20004.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141483-15-0
Summenformel C7H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 180.10
MDL-Nummer MFCD00061286
InChI-Schlüssel MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol
PubChem CID 518888
IUPAC-Name 2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
SMILES OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Dichte 1.436
Siedepunkt 146°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Brechungsindex 1.439
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 8392138
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 97%