Learn More
2-Fluor-6-iodbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444643 5 g -
11434643 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444643 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11576.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 79544-29-9 | Molecular Formula: C7H3FIN | Molecular Weight: 247.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79544-29-9
Summenformel C7H3FIN
Molekulargewicht (g/mol) 247.01
MDL-Nummer MFCD00015478
InChI-Schlüssel FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-6-fluorobenzonitrile, 2-cyano-3-fluoro-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-6-iodo, 6-fluoro-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-6-iodo-benzonitrile, 6-iodo-2-fluorobenzonitrile, pubchem4780, acmc-209php, ksc494e4h, pharmabridge p-2313
PubChem CID 522722
IUPAC-Name 2-Fluor-6-Iodbenzonitril
SMILES FC1=CC=CC(I)=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 4971873
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 247.01
Reinheit (%) 98%