Learn More
2-Fluor-6-Methoxybenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031632
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15445537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32774.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 529512-81-0 | C8H8FNO2 | 169.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529512-81-0
Summenformel C8H8FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.16
MDL-Nummer MFCD00277474
InChI-Schlüssel BDJNFURQDZEPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxy-benzamide, 2-methoxy-6-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-methoxy benzamide, #, benzamide, 2-fluoro-6-methoxy
PubChem CID 579738
IUPAC-Name 2-fluoro-6-methoxybenzamide
SMILES COC1=C(C(N)=O)C(F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Menge 250 mg
Formelmasse 169.15
Reinheit (%) 98%