Learn More
2-Fluor-6-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465820
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11465820 1 g 1 Gramm
11475820 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11465820
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26471.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 73943-41-6 | C7H7FO2 | 142.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73943-41-6
Summenformel C7H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 142.13
MDL-Nummer MFCD00075140
InChI-Schlüssel YZNHPLVFLRSVHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxy-phenol, phenol, 2-fluoro-6-methoxy, pubchem3878, acmc-209osz, 2-methoxy-6-fluorophenol, 2-methoxyl-6-fluorophenol, 2-hydroxy-3-fluoroanisole, 2-fluoro-6-methoxy phenol, phenol,2-fluoro-6-methoxy, 2-fluoro-6-methoxyphenol
PubChem CID 2737367
IUPAC-Name 2-Fluor-6-methoxyphenol
SMILES COC1=C(O)C(F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methoxyphenol
Dichte 1.23
Siedepunkt 130°C to 131°C (36 mmHg)
Flammpunkt 103°C (218°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 1 g
Formelmasse 142.13
Reinheit (%) 97%