Learn More
2-Fluor-6-methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431408
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15431408 1 g 1 Gramm
15451408 250 mg 250 Milligramm
15441408 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15431408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55228.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 117752-04-2 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117752-04-2
Summenformel C8H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
MDL-Nummer MFCD09258962
InChI-Schlüssel BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14170517
IUPAC-Name 2-Fluor-6-methylbenzaldehyd
SMILES CC1=C(C=O)C(F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.151 g/mL
Brechungsindex 1.525
Menge 1 g
Synonym 2-fluoro-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-6-methyl, pubchem10067, 3-fluoro-2-formyltoluene, acmc-209xa9, benzaldehyde, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formelmasse 138.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit