Learn More
2-Fluor-6-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449448 100 g 100 Gramm
15429448 5 g 5 Gramm
15439448 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63013.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 385-02-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 385-02-4
Summenformel C7H4FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
MDL-Nummer MFCD01862079
InChI-Schlüssel MPDZCNPDHUUPRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-6-nitrobenzoicacid, 6-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-carboxy-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-6-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-nitro, pubchem1308, 6-fluoro-nitrobenzoic acid, acmc-209j0j, ksc222c6b
PubChem CID 603758
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Menge 100 g
Formelmasse 185.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest