Learn More
2-Fluor-N-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432538
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15432538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56104.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52833-63-3 | C8H8FNO | 153.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52833-63-3
Summenformel C8H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 153.16
MDL-Nummer MFCD01214098
InChI-Schlüssel NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2425972
IUPAC-Name 2-Fluor-N-methylbenzamid
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-N-methylbenzamide
Menge 250 mg
Synonym o-fluoro-n-methylbenzamide, 2-fluoro-n-methyl-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-methyl, benzamide, 2-fluoro-n-methyl, 2-fluorophenyl-n-methylcarboxamide
Formelmasse 153.16
Reinheit (%) 97%