Learn More
2-Fluorobenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411417
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11411417 10 g 10 Gramm
11421417 50 g 50 Gramm
11431417 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11411417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24921.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 446-24-2 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-24-2
Summenformel C7H7FN2O
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00025112
InChI-Schlüssel YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic hydrazide, o-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic acid hydrazide, 2-fluorobenzoylhydrazine, 2-fluorobenzenecarbohydrazide, pubchem3481, 2-fluoro-benzohydrazide, acmc-209jyw, 2-fluoranylbenzohydrazide
PubChem CID 136288
IUPAC-Name 2-fluorbenzohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzhydrazide
Schmelzpunkt 72°C to 74°C
Menge 10 g
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%