Learn More
2-Fluorbenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349619
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11349619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18095.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 392-85-8 | C7H4F4 | 164.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-85-8
Summenformel C7H4F4
Molekulargewicht (g/mol) 164.103
MDL-Nummer MFCD00000374
InChI-Schlüssel BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, o-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, benzene, fluoro trifluoromethyl, o,alpha,alpha,alpha-tetrafluorotoluene, a,a,a,2-tetrafluorotoluene, alpha,alpha,alpha,ar-tetrafluorotoluene, 2-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 9807
IUPAC-Name 1-Fluor-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 1.293
Siedepunkt 114°C to 115°C
Flammpunkt 17°C (62°F)
Brechungsindex 1.406
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2046638
Formelmasse 164.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorobenzotrifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Fluorobenzotrifluoride