Learn More
2-Fluorethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812808
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
371-62-0
C2H5FO
64.06
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
9737
2-Fluorethanol
C(CF)O
371-62-0
C2H5FO
64.06
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-fluoro, fluoroethanol, 2-fluoro-1-ethanol, ethylene fluorohydrin, beta-fluoroethanol, 2-fluoroethan-1-ol, monofluorethanol, monofluoroethanol, 2-fluoro-ethanol, unii-4m427a5hml
9737
2-Fluorethanol
C(CF)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoroethanol
Schmelzpunkt -26.5°C
Dichte 1.1080g/mL
Siedepunkt 100.0°C to 104.0°C
Flammpunkt 34°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FCH2CH2OH
Menge 5 g
Beilstein 01,I,17
Relative Dichte 1.108
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 64.06
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoroethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/